(S)-(-)-3-丁炔-2-醇 95%, 98% ee
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
362410010 362410050
ACRO362410010EA 0 CNY
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-(-)-3-丁炔-2-醇 95%, 98% ee
(S)-(-)-3-丁炔-2-醇
分子式: C₄H₆O
分子量: 70.09 g/mol
闪点: 26 °C
MDL编号: MFCD00190166
CAS号: 2914-69-4
UN号: 2929
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)