L-组氨酸, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: (S)-2-氨基-3-(4-咪唑基)丙酸
MQ200
H8000-100G H8000-25G
SIALH8000-100GEA 0 CNY
SIALH8000-100G SIALH8000-25G
L-组氨酸, Sigma-Aldrich®
L-组氨酸
分子式: C₆H₉N₃O₂
分子量: 155.16 g/mol
溶点: 272…273 °C
密度: 1.44 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064315
CAS号: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM