L-组氨酸, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
53319-100G 53319-25G
SIAL53319-100GEA 0 CNY
SIAL53319-100G SIAL53319-25G
L-组氨酸, Sigma-Aldrich®
L-组氨酸
分子式: C₆H₉N₃O₂
溶点: 272…273 °C
密度: 1,44 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064315
CAS号: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM