D-山梨醇 ≥96%, high purity
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: D-山梨糖醇
VWRC0691-5KGEA 2386 CNY
VWRC0691-5KG VWRC0691-500G
D-山梨醇 ≥96%, high purity
D-山梨醇
分子式: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
分子量: 182.17 g/mol
沸点: 295
溶点: 98…100 °C
密度: 1.524 g/cm³ (20 °C)
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004708
CAS号: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Arsenic <0.0003%
Chloride <0.005%
Heavy Metals <0.001%
Moisture (KF) ≤1%
Purity (Anhydrous) ≥96%
Residue after Ignition <0.1%
Sulphate <0.01%