D-甘露糖醇, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 甘露醇
MQ200
M4125-100G M4125-10MG M4125-500G
SIALM4125-100GEA 0 CNY
SIALM4125-100G SIALM4125-10MG SIALM4125-500G
D-甘露糖醇, Sigma-Aldrich®
D-甘露糖醇
分子式: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
分子量: 182.17 g/mol
沸点: 290…295 °C (4 hPa)
溶点: 164…169 °C
密度: 1.49 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064287
CAS号: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM