D-甘露糖醇, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 甘露醇
VWRC25313.294EA 849 CNY
VWRC25313.294 VWRC25313.363
D-甘露糖醇, GPR RECTAPUR®
D-甘露糖醇
分子式: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
分子量: 182.17 g/mol
沸点: 290…295 °C (4 hPa)
溶点: 164…169 °C
密度: 1.49 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064287
CAS号: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Melting point 165 - 170 °C
Specific optical rotation (8 %; borate) 23 - 24.5 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Loss on drying (100°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %