(R)-(-)-2-丁醇 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: (R)-(-)-仲丁基醇
217230010 217230050
ACRO217230010EA 0 CNY
ACRO217230010 ACRO217230050
(R)-(-)-2-丁醇 99%
(R)-(-)-2-丁醇
分子式: C₄H₁₀O
分子量: 74.12 g/mol
沸点: 99…100 °C (760 mmHg)
溶点: –114 °C
密度: 0.8 g/cm³
闪点: 26 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064280
CAS号: 14898-79-4
EINECS: 238-967-8
UN号: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -12° to -14° (20°C, 589 nm) (neat)