酒石酸钾钠四水合物 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: L(+)-酒石酸, 罗谢尔盐, 洛瑟尔氏盐
VWRC27066.293EA 631 CNY
VWRC27066.293 VWRC27066.362
酒石酸钾钠四水合物 ≥98%, GPR RECTAPUR®
酒石酸钾钠四水合物
分子式: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
分子量: 282.22 g/mol
溶点: 70…80 °C
密度: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150989
CAS号: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
REACH: 01-2119524666-34
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm