L-(+)-酒石酸 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: (2R,3R)-(+)-酒石酸, 左旋酒石酸
VWRC20715.290EA 624 CNY
VWRC20715.290 VWRC20715.368
L-(+)-酒石酸 ≥99%, GPR RECTAPUR®
L-(+)-酒石酸
分子式: C₄H₆O₆
分子量: 150.09 g/mol
沸点: 399
溶点: 168…170 °C
密度: 1.759 g/cm³ (20 °C)
闪点: 150 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064207
CAS号: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm