L-天冬氨酸 ≥98%, high purity
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: (S)-(+)-氨基琥珀酸, (S)-氨基丁二酸
VWRC0192-500GEA 3447 CNY
VWRC0192-500G VWRC0192-5KG
L-天冬氨酸 ≥98%, high purity
L-天冬氨酸
Animal-free amino acid. Polar. Acidic.
分子式: C₄H₇NO₄
分子量: 133.1 g/mol
沸点: 311
溶点: 251
密度: 1.6613 g/cm³ (13 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002616
CAS号: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845
现在订购
产品技术规格
Loss on Drying < = 0.2 %
Purity >= 98 %