D-葡萄糖酸, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 2,3,4,5,6-五羟基己酸, D-葡萄糖酸钠, D-葡萄糖酸盐, 葡萄糖酸
VWRC27871.295EA 502 CNY
VWRC27871.295
D-葡萄糖酸, TECHNICAL
D-葡萄糖酸
分子式: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
分子量: 218.14 g/mol
溶点: 170…175 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064210
CAS号: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Identification Passes test