D-葡萄糖酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,3,4,5,6-五羟基己酸, D-葡萄糖酸钠, D-葡萄糖酸盐, 葡萄糖酸
181390010 181390025 181390050
ACRO181390010EA 0 CNY
ACRO181390010 ACRO181390025 ACRO181390050
D-葡萄糖酸 98%
D-葡萄糖酸
分子式: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
分子量: 218.14 g/mol
溶点: 206…209 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064210
CAS号: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
pH 6.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Reducing substances ≤0.5 %