L-精氨酸盐酸盐, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5131-500G A5131-1KG
SIALA5131-500GEA 0 CNY
SIALA5131-500G SIALA5131-1KG
L-精氨酸盐酸盐, Sigma-Aldrich®
L-精氨酸盐酸盐
分子式: C₆H₁₅ClN₄O₂
溶点: 218 °C
密度: 1,42 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064550
CAS号: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785