L-酒石酸二乙酯 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, L-(+)-酒石酸二乙酯
168961000 168965000
ACRO168961000EA 0 CNY
ACRO168961000 ACRO168965000
L-酒石酸二乙酯 99+%
L-酒石酸二乙酯
分子式: C₈H₁₄O₆
分子量: 206.2 g/mol
沸点: 280
溶点: 17 °C
密度: 1.2 g/cm³
闪点: 93 °C
MDL编号: MFCD00009143
CAS号: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific optical rotation +7.5° to +9° (20°C, 589 nm) (neat)