L-天冬酰胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, L-天冬氨酸-4-酰胺
371601000 371605000
ACRO371601000EA 0 CNY
ACRO371601000 ACRO371605000
L-天冬酰胺 99%
L-天冬酰胺
分子式: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
分子量: 132.12 g/mol
沸点: 343
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064401
CAS号: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)