硫酸铁(II)七水合物 ≥96%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC24240.295EA 598 CNY
VWRC24240.295 VWRC24240.364
硫酸铁(II)七水合物 ≥96%, GPR RECTAPUR®
硫酸铁(II)七水合物
分子式: FeSO₄·7H₂O
溶点: 64 °C
密度: 1,9 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149719
CAS号: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm