氧化钌(IV)水合物 (> 54% Ru)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
197430010 197430050
ACRO197430010EA 0 CNY
ACRO197430010 ACRO197430050
氧化钌(IV)水合物 (> 54% Ru)
氧化钌(IV)水合物
分子式: O₂Ru·H₂O
分子量: 151.08 g/mol
密度: 6.97
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149846
CAS号: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)