二氧化铂水合物 Pt 79-84%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Platinum(IV) oxide xhydrate, Adam's type catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum(IV) oxide hydrate, ADAMS' CATALYST
211920010 211920050
ACRO211920010EA 0 CNY
ACRO211920010 ACRO211920050
二氧化铂水合物 Pt 79-84%
二氧化铂水合物
分子式: O₂Pt·H₂O
分子量: 245.09 g/mol
溶点: 450
密度: 10.2
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00066964
CAS号: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN号: 1479
ADR: 5.1 I
Merck Index: 12,07686
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown to black Powder
Assay 79 to 84 % (Pt)
Surface area ≥90 m²/g (BET)