硝酸铁(III)九水合物 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 硝酸铁
VWRC24174.296EA 896 CNY
VWRC24174.296 VWRC24174.365
硝酸铁(III)九水合物 ≥98%, TECHNICAL
硝酸铁(III)九水合物
分子式: Fe(NO₃)₃·9H₂O
分子量: 404 g/mol
沸点: 125
溶点: 47
密度: 1.68 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149708
CAS号: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN号: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %