硝酸铁(III)九水合物 98+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
硝酸铁
423710030
423715000
ACRO423710030EA
0
CNY
ACRO423710030
ACRO423715000
硝酸铁(III)九水合物 98+% ACS
硝酸铁(III)九水合物
分子式:
Fe(NO₃)₃·9H₂O 分子量: 404 g/mol 沸点: 125 溶点: 47 °C 密度: 1.68 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149708 CAS号: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN号: 1466 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,04057 |
产品技术规格
Appearance | Almost white to light grey to light purple Adhering crystals or chunks |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |