硝酸铁(III)九水合物 99+% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
202490010 202492500
ACRO202490010EA 0 CNY
ACRO202490010 ACRO202492500
硝酸铁(III)九水合物 99+% 用于分析
硝酸铁(III)九水合物
分子式: Fe(NO₃)₃·9H₂O
沸点: 125 °C (1013 hPa)
溶点: 47 °C
密度: 1,68 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149708
CAS号: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN号: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
现在订购
产品技术规格
Appearance Light purple Adhering crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid ≤0.3 % (HNO3)