硝酸钴(II)六水合物 ≥98% ACS, Fluka™
供应商: Honeywell Chemicals
Danger
239267-100G 239267-500G
HONC239267-100GEA 0 CNY
HONC239267-100G HONC239267-500G
硝酸钴(II)六水合物 ≥98% ACS, Fluka™
硝酸钴(II)六水合物
分子式: Co(NO₃)₂·6H₂O
沸点: Decomposes on heating
溶点: 55-56 °C
密度: 1,87 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149647
CAS号: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN号: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02469
现在订购
产品技术规格
Appearance of the substance complying
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.15 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %