硝酸钴(II)六水合物, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
203106-10G 203106-50G
SIAL203106-10GEA 0 CNY
SIAL203106-10G SIAL203106-50G
硝酸钴(II)六水合物, Sigma-Aldrich®
硝酸钴(II)六水合物
分子式: Co(NO₃)₂·6H₂O
溶点: 57 °C
密度: 1,88 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149647
CAS号: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN号: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469