硝酸钴(II)六水合物 ≥96%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC22910.264EA 1557 CNY
VWRC22910.264 VWRC22910.468
硝酸钴(II)六水合物 ≥96%, TECHNICAL
硝酸钴(II)六水合物
分子式: Co(NO₃)₂·6H₂O
溶点: 57 °C
密度: 1,88 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149647
CAS号: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN号: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 96 %