硝酸钴(II)六水合物 98+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
423580050 423581000 423585000
ACRO423580050EA 0 CNY
ACRO423580050 ACRO423581000 ACRO423585000
硝酸钴(II)六水合物 98+% ACS
硝酸钴(II)六水合物
分子式: Co(NO₃)₂·6H₂O
溶点: 55 °C
密度: 1,88 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149647
CAS号: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN号: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02469
现在订购
产品技术规格
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1500 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %