硝酸钴(II)六水合物 99+% analysis_for
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 硝酸亚钴
219211000 219215000
ACRO219211000EA 0 CNY
ACRO219211000 ACRO219215000
硝酸钴(II)六水合物 99+% analysis_for
硝酸钴(II)六水合物
分子式: Co(NO₃)₂·6H₂O
分子量: 291.03 g/mol
溶点: 55 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149647
CAS号: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN号: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02469
现在订购
产品技术规格
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Cu) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %