氯化铑(III)水合物 38% Rh
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Rhodium trichloride hydrate
195520010 195520050
ACRO195520010EA 0 CNY
ACRO195520010 ACRO195520050
氯化铑(III)水合物 38% Rh
氯化铑(III)水合物
分子式: Cl₃Rh·H₂O
分子量: 227.28 g/mol
溶点: 100 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149839
CAS号: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
UN号: 3260
现在订购
产品技术规格
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)