氯化镍(II)六水合物 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
207670020 207670250 207675000
ACRO207670020EA 0 CNY
ACRO207670020 ACRO207670250 ACRO207675000
氯化镍(II)六水合物 97%
氯化镍(II)六水合物
分子式: NiCl₂·6H₂O
溶点: 140 °C
密度: 1,84 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149809
CAS号: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN号: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
现在订购
产品技术规格
Appearance Green Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥96.0 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤60 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm