氯化镍(II)六水合物 99.999% (痕量金属分析)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
193570050 193570250
ACRO193570050EA 0 CNY
ACRO193570050 ACRO193570250
氯化镍(II)六水合物 99.999% (痕量金属分析)
氯化镍(II)六水合物
分子式: NiCl₂·6H₂O
溶点: 140 °C
密度: 1,84 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149809
CAS号: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN号: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529
现在订购
产品技术规格
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %