氯化铁(III) 99+% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
217091000 217095000
ACRO217091000EA 0 CNY
ACRO217091000 ACRO217095000
氯化铁(III) 99+% 用于分析
氯化铁(III)
分子式: FeCl₃·6H₂O
沸点: 280…285 °C
溶点: 37 °C
密度: 1,82 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149712
CAS号: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN号: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Adhering crystalline powder and/or lumps
Titration Iodometric 99.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤20 ppm
Phosphorous compounds (as PO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %