氯化钴(II)六水合物 98-102% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 氯化钴
423570050 423571000 423575000
ACRO423570050EA 0 CNY
ACRO423570050 ACRO423571000 ACRO423575000
氯化钴(II)六水合物 98-102% ACS
氯化钴(II)六水合物
分子式: CoCl₂·6H₂O
分子量: 237.93 g/mol
沸点: 110
溶点: 86 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149652
CAS号: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
现在订购
产品技术规格
Appearance Violet Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1000 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤300 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %