硫酸锰一水合物 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
VWRC25300.290EA 1339 CNY
VWRC25300.290 VWRC25300.368
硫酸锰一水合物 ≥98%, GPR RECTAPUR®
硫酸锰一水合物
分子式: MnSO₄·1H₂O
分子量: 169.02 g/mol
溶点: 700
密度: 2.95 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00149159
CAS号: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
现在订购
产品技术规格
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm