硫酸锰一水合物 99+%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
205900010 205905000
ACRO205900010EA 0 CNY
ACRO205900010 ACRO205905000
硫酸锰一水合物 99+%, extra pure
硫酸锰一水合物
分子式: MnSO₄·1H₂O
分子量: 169.02 g/mol
溶点: 700
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149159
CAS号: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light pink Powder
Titration Complexometric 99.0 to 101.0 %
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 % (500°C)
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test