硝酸钇(III)六水合物 99.9% (trace metals basis)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Yttrium trinitrate hexahydrate
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 0 CNY
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
硝酸钇(III)六水合物 99.9% (trace metals basis)
硝酸钇(III)六水合物
分子式: N₃O₉Y·6H₂O
分子量: 383.01 g/mol
溶点: 51.8
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149940
CAS号: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN号: 3077
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %