硫酸锌七水合物 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC29247.292EA 701 CNY
VWRC29247.292 VWRC29247.361
硫酸锌七水合物 ≥99%, GPR RECTAPUR®
硫酸锌七水合物
分子式: ZnSO₄·7H₂O
溶点: 100 °C
密度: 1,97 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149894
CAS号: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm