硫酸锌七水合物 99% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
424600030 424605000
ACRO424600030EA 0 CNY
ACRO424600030 ACRO424605000
硫酸锌七水合物 99% ACS
硫酸锌七水合物
分子式: ZnSO₄·7H₂O
溶点: 100 °C
密度: 1,97 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149894
CAS号: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals and/or chunks
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 4.4 to 6.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Manganese (Mn) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %