硫酸锌七水合物 99.5% analysis_for
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
205980010
205982500
ACRO205980010EA
0
CNY
ACRO205980010
ACRO205982500
硫酸锌七水合物 99.5% analysis_for
硫酸锌七水合物
分子式:
ZnSO₄·7H₂O 分子量: 287.54 g/mol 溶点: 100 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00149894 CAS号: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN号: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10293 |
产品技术规格
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥99.4 % |
pH | 4.4 to 6.0 (5 % at 25°C) |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Manganese (Mn) | ≤3 ppm |
Potassium (K) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤10 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.002 % |