硫酸铜五水合物 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. 分析试剂
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Cupric sulfate
VWRC23174.290EA 0 CNY
VWRC23174.290 VWRC23174.233 VWRC23174.460 VWRC23174.360
硫酸铜五水合物 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. 分析试剂
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
分子量: 249,69 g/mol
密度: 2,284 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
现在订购
产品技术规格
Assay 99.0 - 102.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.03 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test