硫酸铜五水合物 ≥98.5%, purified
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC23172.293EA 785 CNY
VWRC23172.293 VWRC23172.362
硫酸铜五水合物 ≥98.5%, purified
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
密度: 2,284 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98.5 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm