硫酸铜五水合物 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC23165.298EA 498 CNY
VWRC23165.298 VWRC23165.367
硫酸铜五水合物 ≥98%, TECHNICAL
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
密度: 2,284 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %