硫酸铜五水合物 98-102% ACS
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC0330-1KGEA 2844 CNY
VWRC0330-1KG VWRC0330-2.5KG VWRC0330-500G
硫酸铜五水合物 98-102% ACS
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
密度: 2,284 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
现在订购
产品技术规格
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Nickel ≤0.005%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002%
Potassium ≤0.01%
Purity 98% – 102%
Sodium ≤0.02%