硫酸铜五水合物 98+% ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
423610030 423615000
ACRO423610030EA 0 CNY
ACRO423610030 ACRO423615000
硫酸铜五水合物 98+% ACS
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
溶点: 110 °C (dec.)
密度: 2,284 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue Crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %