硫酸铜五水合物 98%, extra pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cupric sulfate
197730010 197730050
ACRO197730010EA 0 CNY
ACRO197730010 ACRO197730050
硫酸铜五水合物 98%, extra pure
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
分子量: 249.69 g/mol
溶点: 110 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm