硫酸铜五水合物 99+% 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
197720010 197722500
ACRO197720010EA 0 CNY
ACRO197720010 ACRO197722500
硫酸铜五水合物 99+% 用于分析
硫酸铜五水合物
分子式: CuSO₄·5H₂O
溶点: 110 °C (dec.)
密度: 2,284 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149681
CAS号: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN号: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %