硝酸铜五水合物 ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC23121.297EA 1596 CNY
VWRC23121.297 VWRC23121.366
硝酸铜五水合物 ≥97%, TECHNICAL
硝酸铜五水合物
分子式: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
溶点: 114 °C
密度: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD02253001
CAS号: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN号: 1477
ADR: 5.1,II
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 97 %