硝酸铜三水合物 99% for analysis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cupric nitrate
207681000 207685000
ACRO207681000EA 0 CNY
ACRO207681000 ACRO207685000
硝酸铜三水合物 99% for analysis
硝酸铜三水合物
分子式: Cu(NO₃)₂·3H₂O
分子量: 241.6 g/mol
溶点: 114 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149671
CAS号: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN号: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02671
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric 98.5 to 104.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm