Copper(II) chloride dihydrate ≥96%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC23089.262EA 522 CNY
VWRC23089.262 VWRC23089.364
Copper(II) chloride dihydrate ≥96%, TECHNICAL
Copper(II) chloride dihydrate
分子式: CuCl₂·2H₂O
溶点: 100 °C
密度: 2,54 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149674
CAS号: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN号: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 96 %