硫酸铈(IV)四水合物 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ceric sulfate
199131000 199135000
ACRO199131000EA 0 CNY
ACRO199131000 ACRO199135000
硫酸铈(IV)四水合物 98+%
硫酸铈(IV)四水合物
分子式: Ce(SO₄)₂·4H₂O
分子量: 404.3 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149427
CAS号: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN号: 3260
Merck Index: 12,02036
现在订购
产品技术规格
Appearance Bright yellow Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤150 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in H2SO4)
Subst not pptd by NH4OH ≤0.3 %