氯化铕(III)六水合物 99.9% (痕量金属分析) -10 mesh
供应商: Thermo Fisher Scientific
199600050 199600250
ACRO199600050EA 0 CNY
ACRO199600050 ACRO199600250
氯化铕(III)六水合物 99.9% (痕量金属分析) -10 mesh
氯化铕(III)六水合物
分子式: Cl₃Eu·6H₂O
溶点: 850 °C
密度: 4,89 g/cm³
MDL编号: MFCD00149701
CAS号: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %