氯化铕(III)六水合物 99.99% (痕量金属分析)
供应商: Thermo Fisher Scientific
193010050 193010010
ACRO193010050EA 0 CNY
ACRO193010050 ACRO193010010
氯化铕(III)六水合物 99.99% (痕量金属分析)
氯化铕(III)六水合物
分子式: Cl₃Eu·6H₂O
溶点: 850 °C
密度: 4,89 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149701
CAS号: 13759-92-7
EINECS: 233-040-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 39.0 to 42.5 % (Eu)
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %